Merck
794279
Sigma-Aldrich
Chloro(2-methylphenyl)bis(triphenylphosphine)nickel(II)
Synonym(e):
Buchwald Nickel Cross-Coupling Catalyst Precursor, [Bis(triphenylphosphine)](o-tolyl)chloronickel
Größe auswählen
250 MG
67,00 €
1 G
351,00 €
67,00 €
Listenpreis134,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
67,00 €
1 G
351,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H37ClNiP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
67,00 €
Listenpreis134,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Ni]C1=CC=CC=C1C.P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/2C18H15P.C7H7.ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2*1-15H;2-5H,1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChIKey
QVGJKVLYWZGANE-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Product is a precursor to the synthesis of an air-stable Ni-precatalyst developed by Buchwald and coworkers.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.