Merck
768944
Sigma-Aldrich
4-Pentin-1-amin -hydrochlorid
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1-Amino-4-pentin -hydrochlorid, 4-Pentinyl-amin -hydrochlorid, 5-Amino-1-pentin -hydrochlorid
Größe auswählen
500 MG
133,00 €
133,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
133,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9N· HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.59
Beilstein:
7376466
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
133,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
97.0-103.0%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C#CCCCN.Cl
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h1H,3-6H2;1H
InChIKey
AJKFBGIRKUYQBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)