Wichtige Dokumente
793825
Methyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 85% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
85% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[13C](OC)Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c1-5-2(3)4/h1H3/i2+1
InChIKey
XMJHPCRAQCTCFT-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)