488488
Kohlenstoff-13C-tetrachlorid
99 atom % 13C
Synonym(e):
Tetrachloromethane-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23 °C (lit.)
Dichte
1.604 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5/i1+1
InChIKey
VZGDMQKNWNREIO-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable