Merck
776637
Sigma-Aldrich
Benzylmagnesiumchlorid -Lösung
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.89
Beilstein:
878506
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solution
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
Verpackung
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
8.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)