Wichtige Dokumente
772844
Cyclopropylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
Bromocyclopropylmagnesium
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Mg]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.