Merck
766887
Sigma-Aldrich
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid
97%
Synonym(e):
NSC 40643
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4INO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C
SMILES String
OC(=O)c1cc(I)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(3-5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
GFGURBBHVJTXDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)