134716
3-Butensäure
97%
Synonym(e):
Vinylessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Enthält
hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−39 °C (lit.)
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2H,1,3H2,(H,5,6)
InChIKey
PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter