Merck
766844
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate
97%
Synonym(e):
3-Iodo-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-iodo-2-picolinate, Methyl 3-iodopicolinate
Größe auswählen
1 G
82,30 €
82,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
82,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6INO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
82,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
ester
iodo
SMILES String
COC(=O)c1ncccc1I
InChI
1S/C7H6INO2/c1-11-7(10)6-5(8)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3
InChIKey
ITYQUGKRGXNQSC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)