Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
226963
Poly(4-vinylpyridin), vernetzt
2 % cross-linked with divinylbenzene, powder
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Quervernetzung
2 % cross-linked with divinylbenzene
SMILES String
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
InChIKey
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Useful as an acid scavenger in non-aqueous systems, e.g., in the reaction of acid halides with alcohols or amines, as catalyst in Knoevenagel-type condensations and for the formation of enamines and ketals.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?