Merck
763306
Sigma-Aldrich
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethyl-1,1′-biphenyl
97%
Synonym(e):
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethylbiphenyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Cc1cc(I)ccc1-c2ccc(I)cc2C
InChI
1S/C14H12I2/c1-9-7-11(15)3-5-13(9)14-6-4-12(16)8-10(14)2/h3-8H,1-2H3
InChIKey
WHFMNDMHTIOIMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)