Merck
761931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1′:3′,1′′-terphenyl
97%
Synonym(e):
4-Bromo-m-terphenyl
Größe auswählen
1 G
50,30 €
50,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
50,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
50,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
90-95 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
phenyl
SMILES String
Brc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13Br/c19-18-11-9-15(10-12-18)17-8-4-7-16(13-17)14-5-2-1-3-6-14/h1-13H
InChIKey
XWHCOAVJEOENNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)