Merck
705411
Sigma-Aldrich
4,4′′-Dibrom-p-Terphenyl
Synonym(e):
4,4′′−Dibrom-1,1′:4′,1′′-terphenyl
Größe auswählen
5 G
94,50 €
94,50 €
Listenpreis135,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
94,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
94,50 €
Listenpreis135,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
307-313 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12H
InChIKey
VAIPJQIPFPRJKJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)