Merck
755834
Sigma-Aldrich
2,2′-Diallyl bisphenol A diacetate ether
90%
Synonym(e):
EC-392, Phenyl ester epoxy curative hybrid of bisphenol A
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H28O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.49
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548
Viskosität
~3500 cP(25 °C) (Haake C/P Rheometer, 5 RPM)
Dichte
1.096 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc(cc1CC=C)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C25H28O4/c1-7-9-19-15-21(11-13-23(19)28-17(3)26)25(5,6)22-12-14-24(29-18(4)27)20(16-22)10-8-2/h7-8,11-16H,1-2,9-10H2,3-6H3
InChIKey
GJTZQXNRNNDGRG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)