Merck
413526
Sigma-Aldrich
2,2′-Diallylbisphenol A
technical grade, 85%
Synonym(e):
2,2′-Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)isopropyliden, 2,2-Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)propan, 4,4′-(1-Methylethyliden)bis[2-(2-propenyl)phenol], 4,4′-Isopropylidenebis(2-allylphenol)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C[C6H3(CH2CH=CH2)OH]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.41
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Assay
85%
Form
viscous liquid
Verunreinigungen
<2% ethyl acetate
Brechungsindex
n20/D 1.587 (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(c1ccc(O)c(CC=C)c1)c2ccc(O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C21H24O2/c1-5-7-15-13-17(9-11-19(15)22)21(3,4)18-10-12-20(23)16(14-18)8-6-2/h5-6,9-14,22-23H,1-2,7-8H2,3-4H3
InChIKey
WOCGGVRGNIEDSZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,2′-Diallylbisphenol A (DABA) ist Diallyl-basierter Epoxid-Modifikator, der sich mit Harz vermischt und die mechanischen Eigenschaft des Expoxidmaterials verbessert. Es wird hauptsächlich in den mit Bismaleimiden (BMI) weiter aushärtbaren Novalac-basierten Harzen verwendet, die in der Luft- und Raumfahrt, Elektronik und drahtlosen Kommunikation zum Einsatz kommen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diallyl bisphenol A?novolac epoxy system cocured with bisphenol-A-bismaleimide?cure and thermal properties
Ambika DK, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 106(2), 1192-1200 (2007)
Cure reaction for modified diallylbisphenol A/diaminodiphenylsulfone/bismaleimide
Boey FYC, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 85(2), 227-235 (2002)
Catalytic effect of 2, 2′-diallyl bisphenol A on thermal curing of cyanate esters
Koh HCY, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 101(3), 1775-1786 (2006)