Merck
748242
Sigma-Aldrich
(R)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethylamine
96%
Synonym(e):
(R)-1-2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethanamine, (R)-2-(1-aminoethyl)triphenylphosphine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.35
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D 59.0°, c = 0.5% in chloroform
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
75-81 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
N[C@H](O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18NOP/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19,21H,20H2/t19-/m1/s1
InChIKey
PUGKRXRRXYUOPD-LJQANCHMSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)