Merck
748307
Sigma-Aldrich
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethylbutan-2-amine
97%
Synonym(e):
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethyl-2-butylamine
Größe auswählen
500 MG
110,00 €
110,00 €
Listenpreis220,00 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
110,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
110,00 €
Listenpreis220,00 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.590
Dichte
1.0241 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NP/c1-18(2,3)17(19)14-20(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14,19H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChIKey
SGBNMEAXYLJQRV-QGZVFWFLSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)