Merck
744751
Sigma-Aldrich
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecansäure -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
2-{2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)-ethoxy]-ethoxy}-ethoxy}-essigsäure -Lösung, N33-TEG-COOH
Größe auswählen
500 MG
102,00 €
102,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
102,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.27
Beilstein:
7928855
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
102,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤0.5% water
Dichte
0.750-0.850 g/mL at 20 °C
Funktionelle Gruppe
azide
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C10H19N3O6/c11-13-12-1-2-16-3-4-17-5-6-18-7-8-19-9-10(14)15/h1-9H2,(H,14,15)
InChIKey
YHTABJLSZLHRFV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F
Flammpunkt (°C)
-28 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)