Wichtige Dokumente
910015
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanoic acid
≥95%
Synonym(e):
Azido-PEG5-CH2CO2H, Azido-PEG5-acid, N3-PEG5-CH2COOH
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
(Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
azide
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(COCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)