Merck
731919
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3Cl2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.99
Beilstein:
124417
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
EG-Index-Nummer:
664-402-3
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
118-123 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
InChIKey
RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)