Merck
679070
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-Dichlorpyrimidin
95%
Größe auswählen
5 G
50,20 €
50,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
50,20 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3Cl2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
50,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
258-267 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(7)9-4(6)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
InChIKey
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1