Merck
658340
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlor-5-Nitropyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4HCl2N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
bp
0.9 °C/0.5 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
28-32 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
InChIKey
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Intermediate in a solid-phase synthesis of diaminopurines.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 47, 8897-8897 (2006)