Merck
723282
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-N-Methylethylendiamin
97%
Synonym(e):
N-Boc-2-(Boc-methylamino)-ethylamin, tert.-Butyl-N-[2-(boc-amino)-ethyl]-N-methylcarbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H26N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-119 °C
Funktionelle Gruppe
amine
carbamate
SMILES String
CN(CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-12(2,3)18-10(16)14-8-9-15(7)11(17)19-13(4,5)6/h8-9H2,1-7H3,(H,14,16)
InChIKey
LDEPHSIHMSDUAS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)