Merck
720852
Sigma-Aldrich
4-Carboxy-2-fluorphenyl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
3-Fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzoesäure
Größe auswählen
1 G
76,00 €
76,00 €
Listenpreis152,00 €Sparen Sie 50%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
76,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16BFO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
76,00 €
Listenpreis152,00 €Sparen Sie 50%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
199-204 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2F)C(O)=O
InChI
1S/C13H16BFO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-6-5-8(11(16)17)7-10(9)15/h5-7H,1-4H3,(H,16,17)
InChIKey
JSQNZNXVVRPGTD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)