Merck
522562
Sigma-Aldrich
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenol
97%
Synonym(e):
3-Hydroxyphenylborsäurepinacolester
Größe auswählen
5 G
242,00 €
242,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
242,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
242,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
94-98 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8,14H,1-4H3
InChIKey
MUKIFYQKIZOYKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)