Merck
719986
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadien)-bis-(trimethylsilylmethyl)-palladium(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H34PdSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.03
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
mp (Schmelzpunkt)
52-62 °C
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1CC=CCCC=C1.C[Si](C)(C)C[Pd]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H12.2C4H11Si.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-5(2,3)4;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2,2-4H3;/b2-1-,8-7-;;;
InChIKey
OOUJKOJUEUVIOB-PHFPKPIQSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)