Merck
711632
Sigma-Aldrich
N-Boc-iminodipropionsäure
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.27
Beilstein:
5435573
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(17)12(6-4-8(13)14)7-5-9(15)16/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
NIFJJASPEGEHDS-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)