Wichtige Dokumente
18772
Anti-Kaninchen-IgG – Atto 488 in Ziege hergestellte Antikörper
whole molecule, 1 mg/mL protein
Synonym(e):
Atto 488-[Ziege-Anti-Kaninchen IgG], ganzes Molekül
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
Atto 488 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
50% glycerol
Speziesreaktivität
rabbit
Konzentration
1 mg/mL protein
Methode(n)
immunocytochemistry: 1:500
immunofluorescence: 1:200
immunohistochemistry: suitable
Fluoreszenz
λex 485 nm; λem 552 nm in PBS
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Atto 488 is a labeling dye with high molecular absorption (90,000) and quantum yield (0.80) as well as sufficient Stokes shift between excitation and emission maximum. It is optimized for excitation with an argon laser, and is characterized by high photostability. Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.