Wichtige Dokumente
706086
2,6-Dimethoxy-3-Pyridinboronsäure
≥95%
Synonym(e):
(2,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid, 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Größe auswählen
42,84 €
Listenpreis61,20 €Sparen Sie 30%Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
42,84 €
Listenpreis61,20 €Sparen Sie 30%Versandbereit am17. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
100-117 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C7H10BNO4/c1-12-6-4-3-5(8(10)11)7(9-6)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3
InChIKey
ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators
- Preparation of pyrazine derivatives as orally active corticotropin releasing factor-1 receptor antagonists
- Microwave-enhanced synthesis of trisubstituted pyridazines
- Preparation of biaryl derivatives via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction with aryl- or heteroaryl halides
- Preparation of 3-arylpyridines via palladium-P Phos catalyzed Suzuki cross coupling
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)