Merck
560162
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-methylbenzoesäure
97%
Größe auswählen
5 G
88,30 €
88,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
88,30 €
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH3)C6H3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
88,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
152-156 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
Cc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Bromo-2-methylbenzoic acid may be used to synthesize 4-(bromoacetyl)isoindolin-1-one[1] and isocoumarins.[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mapping the ATP-binding domain of DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) with coumarin-and isocoumarin-derived inhibitors.
Payne SL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(12), 3649-3653 (2010)
New anti-viral drugs for the treatment of the common cold.
Maugeri C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(6), 3091-3107 (2008)