Merck
702161
Sigma-Aldrich
(Cyanomethyl)trimethylammoniumjodid
97%
Synonym(e):
(N-Iod-N,N,N-trimethylamino)-acetonitril, 1-Cyan-N,N,N-trimethyl-methanaminium-iodid
About This Item
Lineare Formel:
((CH3)3NCH2CN)+ I-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
212-216 °C
Funktionelle Gruppe
amine
nitrile
SMILES String
[I-].C[N+](C)(C)CC#N
InChI
1S/C5H11N2.HI/c1-7(2,3)5-4-6;/h5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
DLUXOICIYRXRNK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Vicarious nucleophilic substitution (VNS) reactions
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)