Merck
701815
Sigma-Aldrich
Dichlor[(R)-(+)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl][(2R)-(−)-1,1-bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butandiamin]ruthenium(II)
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C63H58Cl2N2O2P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1109.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +593°, c = 0.5 in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
180 °C
Funktionelle Gruppe
amine
phosphine
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[Ru]Cl.COc1ccc(cc1)C(N)([C@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2.c3ccc(cc3)P(c4ccccc4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C44H32P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h1-32H;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;18-;;;/m.1.../s1
InChIKey
ZVVRWLPQKLDJRW-OEGAAENXSA-L
Allgemeine Beschreibung
This product is a DMF/Diethyl ether solvate
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)