Merck
699748
Sigma-Aldrich
(3-Mercaptopropyl)trimethoxy-d9-silane
98 atom % D, 95% (CP)
Synonym(e):
3-(Trimethoxy-d9-silyl)-1-propanethiol
About This Item
Lineare Formel:
(CD3O)3Si(CH2)3SH
Molekulargewicht:
205.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
liquid
bp
213-215 °C (lit.)
Dichte
1.105 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])O[Si](CCCS)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
UUEWCQRISZBELL-GQALSZNTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)