Merck
696161
Sigma-Aldrich
4-Nitro-1H-pyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-5-2-3/h1-2H,(H,4,5)
InChIKey
XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)