282855
3-Methyl-2,4-pentandion, Tautomermischung
technical grade, 85%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
85%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-4(5(2)7)6(3)8/h4H,1-3H3
InChIKey
GSOHKPVFCOWKPU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter