Merck
692883
Sigma-Aldrich
Aluminium, Nickel und Kobalt
alloy 1, disc, size 13 mm × 6 mm
Synonym(e):
AlNiCo
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352311
PubChem Substanz-ID:
Form
disc
Zusammensetzung
Aluminum, 14.5 wt. %
Cobalt, >0.5 wt. %
Iron (remainder)
Nickel, 33.5 wt. %
Silicon, 1.125 wt. %
Titanium, 0.45 wt. %
Größe
13 mm × 6 mm
SMILES String
[Al].[Co].[Ni]
InChI
1S/Al.Co.Ni
InChIKey
VKLQGCFJXKUNRB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Magnetic parameters/properties:
• Maximum Energy Product (BH): 8.0 kJ/m3 (1.0 MGsOe)
• Residual Induction (Br): 0.43 T (4.3 kGs)
• Coercive Force (Hc): 58 kA/m (0.73 kOe)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.