Merck
69171
Sigma-Aldrich
(±)-4-Chlorphenylglycin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(±)-α-Amino-4-chlorphenylessigsäure
Größe auswählen
25 G
35,80 €
35,80 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
35,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
35,80 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
QGJGBYXRJVIYGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)