Merck
68742
Sigma-Aldrich
Methyl-phenylsulfon
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
(Methylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)methane, Phenyl methyl sulfone
Größe auswählen
10 G
169,00 €
169,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
169,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3SO2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.20
Beilstein:
1906914
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
169,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C
Funktionelle Gruppe
sulfone
SMILES String
CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Versatile building block for the construction of diverse functionalities[1][2][3][4]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M. Julia et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1646-1646 (1978)
M.C. Mussatto et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 260-260 (1980)
M. Julia et al.
Tetrahedron Letters, 277-277 (1976)
Dandan Rao et al.
Water research, 188, 116481-116481 (2020-10-12)
Although permanganate activation by sodium sulfite (Mn(VII)/Na2SO3) has shown great potential for rapid abatement of organic contaminants, the limited reactivity under alkaline conditions and undesirable Mn residual may prevent its widespread application. To solve these challenges, calcium sulfite (CaSO3) was
P.A. Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 100, 4852-4852 (1978)