Merck
649252
Sigma-Aldrich
Methyl-p-tolylsulfon
97%
Synonym(e):
4-(Methylsulfonyl)-Toluol
Größe auswählen
5 G
35,40 €
35,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
35,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
35,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfone
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)11(2,9)10/h3-6H,1-2H3
InChIKey
YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)