Merck
683809
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylphenylboronsäure
≥95.0%
Größe auswählen
5 G
90,60 €
90,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
90,60 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2C(C6H4)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
90,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-107 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChIKey
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)