Merck
683531
Sigma-Aldrich
4-Jod-1-methyl-1H-Pyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Cn1cc(I)cn1
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
InChIKey
RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)