Merck
682438
Sigma-Aldrich
2-Nitro-6-(trifluormethyl)-anilin
97%
Synonym(e):
α, α, α-Trifluor-6-nitro-ortho-toluidin, 2-Amino-3-nitrobenzotrifluorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5F3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C
SMILES String
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)11)12(13)14/h1-3H,11H2
InChIKey
MFLJFFUIURSSKM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)