Wichtige Dokumente
680214
N-Boc-4-Piperidinacetaldehyd
97%
Synonym(e):
4-(2-Oxoethyl)piperidin-1-carbonsäure-tert-butylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h9-10H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
PSRHRFNKESVOEL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Pim-1 inhibitors
- Selective GPR119 agonists for type II diabetes
Reactant for:
- α-arylation of aldehydes
- Enantioselective α-benzylation of aldehydes via photoredox organocatalysis
- Enantioselective α−triflouromethylation of aldehydes
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?