Wichtige Dokumente
679526
QuadraSil® MP
extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading
Synonym(e):
QuadraSil® Mercaptopropyl
Empfohlene Produkte
Kennzeichnungsgrad
1.0-1.5 mmol/g loading
Qualitätsniveau
Anwendung
Metal scavenger: Pd (with or without phosphines), Rh, Cu, Ru, Pt, Pb, Ag, Hg
- Metal scavenger
- Used for catalytic Suzuki-Miyaura reaction inhibition by entraining catalytic palladium nanoparticles
Rechtliche Hinweise
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?