Merck
679038
Sigma-Aldrich
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-Butandiol
96%
Synonym(e):
Perfluorpinacol
About This Item
Lineare Formel:
[(CF3)2C(OH)]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
96%
bp
129 °C/760 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
20-24 °C
Dichte
1.870 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O2/c7-3(8,9)1(19,4(10,11)12)2(20,5(13,14)15)6(16,17)18/h19-20H
InChIKey
GKDCWKGUOZVDFX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)