Wichtige Dokumente
1612594
USP
Sevofluran-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, HFP, Hexafluorisopropanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sevoflurane
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChIKey
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
closed cup - boils before flash
Flammpunkt (°C)
closed cup - boils before flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)