Merck
676659
Sigma-Aldrich
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethinyl)-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
2-[(tert.-Butyldimethylsilanyl)-ethinyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H27BO2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
159-164 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2Si/c1-12(2,3)18(8,9)11-10-15-16-13(4,5)14(6,7)17-15/h1-9H3
InChIKey
LBGATPGTEQCHFP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)