Merck
67550
Sigma-Aldrich
1,3,5-O-Methylidyn-myo-Inositol
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
myo-Inosit-monoorthoformiat
Größe auswählen
5 G
320,00 €
320,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
320,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
320,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
≥270 °C (dec.)
SMILES String
O[C@@H]1C2O[C@H]3O[C@@H]1[C@H](O)C(O3)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1
InChIKey
WJJFNSGWGPSKAO-XEKWHFIDSA-N
Sonstige Hinweise
Building block for the synthesis of inositol phosphates[1][2][3]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A.M. Riley et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 4970-4970 (1995)
S.K. Chung et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 163-163 (1996)
P. Andersch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 349-349 (1996)