Merck
1.04507
Millipore
myo-Inositol
for biochemistry
Synonym(e):
myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit
Größe auswählen
50 G
49,30 €
250 G
122,00 €
49,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
49,30 €
250 G
122,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
201-781-2
NACRES:
NA.79
49,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
225-227 °C
Löslichkeit
143 g/L
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
InChIKey
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 224 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 227 °C
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Wasser: ≤ 0.5 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable