Merck
671673
Sigma-Aldrich
4-(Chlorcarbonyl)-benzoesäure-methylester
≥95%
Synonym(e):
4-(Chlorformyl)-benzoesäure-methylester, Methyl-4-(chlorcarbonyl)-benzoat, Terephthalsäurechlorid-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (AT)
Form
solid
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
InChIKey
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)